Documentos
D154
Sigma-Aldrich
S(+)-DOI hydrochloride
solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16INO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
357.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +11.85°, c = 1.9 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(C[C@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
QVFDMWGKHUFODK-FJXQXJEOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Less potent enantiomer of (±)-DOI.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3