D144
DALDA
>96%, solid
Sinônimo(s):
[D-Arg2, Lys4]-Dermorphin-(1-4)-amide
About This Item
Ensaio
>96%
forma
solid
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3