Documentos Principais
D1375
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-leucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N2O4S · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
463.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-12(2)11-15(18(21)22)19-25(23,24)17-10-6-7-13-14(17)8-5-9-16(13)20(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,12,15,19H,11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t15-;/m0./s1
chave InChI
KMKWMTLYBLHMGU-RSAXXLAASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)