D0929
3,3′-Diheptyloxacarbocyanine iodide
Sinônimo(s):
DiOC7(3)
About This Item
fluorescência
λex 484 nm; λem 504 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCC
InChI
1S/C31H41N2O2.HI/c1-3-5-7-9-15-24-32-26-18-11-13-20-28(26)34-30(32)22-17-23-31-33(25-16-10-8-6-4-2)27-19-12-14-21-29(27)35-31;/h11-14,17-23H,3-10,15-16,24-25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges