Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensão da rotulagem
0.4-0.5 mmol per g resin
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)