Documentos Principais
D0506
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-α-amino-n-butyric acid cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
C16H20N2SO4 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
435.58
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.CC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C6H13N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2/t13-;/m0./s1
chave InChI
GPDKVEDZOSFQHF-ZOWNYOTGSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3