D0252
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Sinônimo(s):
6-Aminocytosine hemisulfate salt
About This Item
Fórmula linear:
C4H6N4O · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
175.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
solubilidade
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)