CWA-1158
Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb
Sinônimo(s):
CD276 antigen;4Ig-B7-H3;B7 homolog 3;B7-H3;Costimulatory molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
376.96, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 57.24 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD276(80381)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in SK-OV-3 cells.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million SK-OV-3 cells was performed using 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1016 Mouse IgG2a isotype control and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million SK-OV-3 cells was performed using 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye or a 1:1 mixture of an equivalent amount of Cat. No. CWA-1016 Mouse IgG2a isotype control and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Compatibilidade
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)