CWA-1002
Anti-Human CD44 (IM7) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 85.62 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(12505)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenoctytes.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million mouse splenocytes was performed using 5 μL of 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1002, Anti-Human CD44 (IM7) ColorWheel® Dye-Ready mAb and and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)