CRISPRICON
Human CRISPRi Control and Effector Kit
Selecione um tamanho
R$ 16.193,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 16.193,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 vials (4x50μL aliquots for each of the 3 kit components)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
- Set up and optimization of screen assay
- Functional Genomics/Target Validation
- Creation of cell lines stably expressing KRAB-dCas9
- Validated Positive and negative controls
Características e benefícios
- Ease of optimization: Validated positive control targeting RAB1A and non-targeting control for assay set up
- Best in Class UCSF gRNA selection algorithm and optimized (F+E) gRNA scaffold
- UCOE KRAB-dCas9 for consistent effector expression across a wide variety of cell lines
- Libraries provided at high functional titer, based on FACs or CFU analysis
- Use puromycin and or BFP as selection markers
Componentes
CRISPRIE: KRAB-dCas9 - Blasticidin CRISPRi Construct Lentiviral Transduction Particles
CRISPRI01: CRISPRi RAB1A Puromycin Control Transduction Particles
CRISPRI06: CRISPRi Nontargeting Control Puromycin Transduction Particles
For more information about screening with CRISPRi/a please Click Here.
Princípio
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
CRISPR lentiviral screening libraries, partnered with 10x Genomics, offer powerful research tools for pooled screening.