Documentos Principais
CLS766119
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 19
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass
Junta
joint: stopper19
fabricante/nome comercial
Corning 7661-19
Descrição geral
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)