CLS6897FB
Corning® LSE™ digital dry bath heaters
four block, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
Selecione um tamanho
R$ 6.936,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.936,00
Produtos recomendados
Características
CE compliant
embalagem
case of 1
faixa de medição de temperatura
5-150 °C, accuracy: ±0.3 °C, precision: ±0.2 °C, resolution: 0.1 °C
C × L × A
21 cm × 29 cm × 12 cm
capacidade
, holds 4 blocks
peso
3.2 kg
adequação
suitable for (molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial laboratories)
Descrição geral
- Microprocessor control with large digital display
- Temperature accuracy of ±0.3°C, and uniformity of ±0.2°C
- Wide temperature set range from ambient +5 to 150°C
- Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
- Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
- USB connectivity enables traceability of data
- Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
Blocks are sold separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)