CLS6406125
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 4 ea
Sinônimo(s):
pouring funnel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
polyethylene stopper
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6406-125
corpo A × D.E.
257 mm × 60.3 mm
capacidade
125 mL
haste C × D.E.
52 mm × 7 mm
volume
125 mL
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)