Documentos Principais
CLS4863
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
960 EA
R$ 361,00
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
960 EA
R$ 361,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1—200 μL
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
embalagem
rack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 4863
faixa de volume
1-200 μL
volume
1—200 μL
Descrição geral
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.