CLS4408
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
round bottom wells clear
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
embalagem
case of 120
pack of 120
fabricante/nome comercial
Corning 4408
tubo D.E.
0.340 in.
capacidade do tubo
1.2 mL
volume de trabalho do tubo
≤1mL
cor
clear plate
clear
Descrição geral
- Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
- Does not include rack
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)