CLS432106
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, orange
Sinônimo(s):
Corning storage container
About This Item
Produtos recomendados
Características
midi
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432106
C × L × A
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
cor
orange
Descrição geral
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)