CLS432095
Corning® Ice Pan, rectangular
maxi, capacity 9 L, red
Sinônimo(s):
Corning storage container
Selecione um tamanho
R$ 1.382,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.382,00
Produtos recomendados
Características
maxi
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432095
C × L × A
40.6 cm × 31.8 cm × 11.4 cm
cor
red
Descrição geral
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)