Documentos Principais
CLS432085
Extension Collar, for Corning® CoolBox XT System
orange
Sinônimo(s):
Corning Coolcell accessory
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 875,00
R$ 875,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 875,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
R$ 875,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432085
C × L × A
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
cor
orange
Descrição geral
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Informações legais
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)