CLS432040
Corning® CoolRack®
XTM24, capacity 24 x 1.5 or 2mL microfuge tubes
Sinônimo(s):
Staining, Staining Accessories
Selecione um tamanho
R$ 2.695,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.695,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
foamed PE
Características
wells 24
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432040
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
12.8 cm × 8.5 cm × 3.8 cm
tamanho
17.8 mm , column spacing
17.8 mm , row spacing
profundidade do poço
32.7 mm
diâmetro do poço
11.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Ensures +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
- All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
- Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
- Certain CoolRack modules are SBS-compatible.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)