CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Sinônimo(s):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Selecione um tamanho
R$ 653,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 653,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
esterilidade
sterile
Características
cap: no
graduations
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 431117
capacidade do filtro
500 mL
capacidade do funil
500 mL
diâmetro da membrana
70 mm
diâmetro do gargalo
33 mm
tamanho de poro
0.22 μm
conector
GL 33 bottle neck
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)