CLS354505
Corning® BioCoat™ Collagen I Multiwell Plate
well size 48 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Materiais
flat bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 354505
tamanho
48 well
tamanho do poço
48 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)