CLS354484
Corning® BioCoat™ Collagen I Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinônimo(s):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
embalagem
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
fabricante/nome comercial
Corning 354484
capacidade
25 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)