CLS3514
Corning® FiltrEX™ plates
polystyrene non-sterile, 100 ea
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Fluid Guard for Corning® 96 well FiltrEX™ plates, polystyrene, non-sterile
Materiais
polystyrene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3514
Categorias relacionadas
Descrição geral
The fluid guard is manufactured from thermoformed polystyrene, non-sterile and easily snaps to the base of the filter plate. The unique design enables the guard to be applied manually or robotically to the plate. The guard serves to protect laboratory furniture and equipment from hazardous or radioactive materials.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)