Documentos Principais
CLS33601L
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
capacity 1 L, joint: ST/NS 19/38
Sinônimo(s):
Corning® 3360
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint stopper27
joint: ST/NS19/38
fabricante/nome comercial
Corning 3360-1L
capacidade
1 L
Descrição geral
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)