Documentos Principais
CLS3276
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materiais
cap (vented)
polystyrene
straight neck
triangular bottom flask
triangular flask
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3276
volume máximo
90 mL
área da superfície
75 cm2
volume de trabalho
15-22.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yonela Ntamo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 623889-623889 (2021-02-16)
Over the years, immortalized rodent β-cell lines such as RIN, HIT, MIN, βTC, and INS-1 have been used to investigate pancreatic β-cell physiology using conventional two-dimensional (2D) culture techniques. However, physical and physiological limitations inherent to 2D cell culture necessitates
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This