CLS3087
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
Thermowell GOLD 96 well sealing mat, rubber silicone septa mat, pierceable, non-sterile, 50/cs
Sinônimo(s):
96 well sealing mat, rubber silicone sealing mat, rubber silicone septa sealing mat
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicone
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3087
Descrição geral
- Offers a unique piercible surface for easy access to reaction contents
- Compatible with all Thermowell GOLD 96 well PCR microplates
- Fully autoclavable and reusable for a more cost effective alternative to other sealing methods
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)