Documentos Principais
CLS1003P25
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 25 mL
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
perfluoroalkoxy copolymer
Características
graduations (5 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1003P-25
A × D.E.
50 mm × 32 mm
tamanho
25 mL
Descrição geral
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)