CLS1003P100
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
perfluoroalkoxy copolymer
Características
graduations (20 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1003P-100
A × D.E.
72 mm × 51 mm
tamanho
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)