CLL1038
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB,
fonte biológica
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−196°C
Informações sobre genes
human ... ACTB(60) , LMNB1(4001)
Descrição geral
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB are osteosarcoma, epithelial cells, from a human caucasian female (aged 15 years), with BFP-tagged and RFP-tagged modifications.
Aplicação
Características e benefícios
U2OS cells are adherent, with a doubling time of approx. 29 hours.
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3-1:6
The base medium for this cell line is McCoy′s 5A1 Medium Modified, Cat. No. M9309. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration of 10%.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)