Documentos Principais
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
10T½, 99072801
fonte biológica
mouse embryo (c3h)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse embryo fibroblast
Descrição de linhagem celular
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
Meio de cultura
BME + 10% FBS.
Rotina de subcultura
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.