Documentos Principais
Lu2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 99043003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99043003-1VL
ImmunoDon
BALB/c x C57 Bl/6
Mieloma
P3x63Ag8.653
Reatividade
Anti-DR11
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse x Mouse hybridoma
Descrição de linhagem celular
The cell line Lu2 has been established by fusion of the myeloma P3x63Ag8.653 and spleen cells from BALB/c x C57Bl/6 female mice. Mice received a single i.p. injection with the B cell line LuMar expressing HLA A2.3/B18.5/C5/DR3,11.and B. pertussis three days before fusion. The cell line has been eradicated from mycoplasma using Cibrobay.
Imunogênio
B cell line LuMar
Aplicação
Immunofluorescence, cytotoxicity, immunoprecipitation
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% FBS
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)