About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
LB7, 98062312
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human lymphocytes, normal, EBV-transformed
Descrição de linhagem celular
Established by EBV transformation of mononuclear cells from the peripheral blood of a 51 year old male. T cells from the sample have been used as normal control for DNA repair studies and mutation analysis.
Aplicação
Toxicity and hprt mutation studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5%CO2; 37°C. Cells form floating aggregates.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)