Documentos Principais
EMT6/VRP/R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse unknown/unspecified
embalagem
tube of 5 μg 96042319-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042319-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse mammary, drug-resistant
Descrição de linhagem celular
The drug-resistant line EMT6/VRP/R was established from the parent cell line EMT6/P (Sigma Catalogue number. 96042344) by growth in verapamil (see reference).
Aplicação
Drug-resistance studies
Meio de cultura
MEM (EBSS) +2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 75 μg/ml verpamil + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC. It is recommended to resuscitate cells in drug-free medium. Add drug after growth is established.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)