Documentos Principais
AFRC 56D2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Horse x Mouse/Horse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 94120826-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94120826-1VL
ImmunoDon
Horse peripheral lymph node
Mieloma
AFRC 17D1
Reatividade
Anti-Haemagglutinin, influenza
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Horse peripheral lymph node x AFRC 17D1
Descrição de linhagem celular
The heterohybridoma AFRC 56D2 is one of 8 hybridoma cell lines obtained using lymphocytes from ponies immunised with influenza A equine 2 virus (isolateA/Equine/Newmarket/79 (H3N8)). For the establishment of AFRC 56D2 horse cells from the peripheral lymph node have been fused with the non-Ig-secreting heterohybridoma AFRC 17D1 (Sigma Catalogue number. 94120825).
Imunogênio
Influenza A equine 2 virus
Aplicação
Haemagglutinin detection
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is horse IgG.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)