Documentos Principais
WEHI-279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94110901, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse blood
embalagem
tube of 5 μg 94110901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94110901-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse B cell lymphoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a tumour induced in an NZC mouse by irradiation, the cell line represents an early stage of B cell development characterised by high-density membrane immunoglobulin expression (IgGM, kappa) but no detectable immunoglobulin secretion.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 5x10,000 to 2x100,000 cells/ml; 5% CO2: 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)