Documentos Principais
347C2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93071515
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Bovine Heterohybridoma
embalagem
tube of 5 μg 93071515-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071515-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reatividade
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse x Bovine 94A1 x Jersey calf lymph node
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the F5 (K99) pilus antigen of E. coli.
Imunogênio
Purified pilus antigen of F5 (K99+) enteroxigenic E.coli
Aplicação
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is bovine IgG1.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)