Documentos Principais
FW 11.9.2.2
Reactivity: Anti-CD44 v6, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93070778
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 93070778-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93070778-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-CD44 v6, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse BALB/c x Mouse Sp2/0 myeloma
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the variant region of human CD44 encoded by exon 6. The antibody is suitable for immunohistology, but if used for FACS staining binding must be performed at room temperature.
Imunogênio
Fusion protein of human CD44 v6
Aplicação
Immunohistology and FACS
Meio de cultura
IDMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)