BE10-Late
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
rat brain
embalagem
tube of 5 μg 93040120-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93040120-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Plasminogen activator activity
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Rat, BDIX, foetal brain, malignant
Descrição de linhagem celular
Malignant cells produced on passaging BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119) beyond passage 40. The cells possess tissue plasminogen activator activity, are tumourigenic in BDIX rats and form colonies in agar.
Aplicação
Study of carcinogenesis, tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)