Documentos Principais
IL-A57
Reactivity: Anti-CD6, bovine, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 91072526
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 91072526-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072526-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reatividade
Anti-CD6, bovine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against 110 kDa bovine T cell membrane molecule BoCD6.
Imunogênio
Bovine cytotoxic T cells
Aplicação
Enumeration of bovine lymphocyte populations
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)