Documentos Principais
NCTC 4206
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
hamster peritoneum
embalagem
tube of 5 μg 91010303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91010303-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 22; Modal no. 23
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Chinese peritoneum
Descrição de linhagem celular
A chemically defined medium derivative of B14FAF28-G3. Since it was established, NCTC cells have been employed in nutritional studies involving 6 different NCTC chemically defined serum-free media.
Aplicação
Nutritional studies
Meio de cultura
NCTC 135 100% + 2mM Glutamine.
Rotina de subcultura
Sub-cultures are prepared by scraping; 5% CO2; 37°C. Media change three times a week. Freeze in 9% glycerol/91% FBS.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)