KU-812F
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90071804, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 90071804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071804-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human myelogenous leukaemia
Descrição de linhagem celular
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
Aplicação
Chromosome and tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)