Documentos Principais
M-MSV-BALB/3T3
90030802, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
M-MSV-BALB/3T3, 90030802
fonte biológica
mouse embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 57
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse BALB/3T3 embryo, Moloney sarcoma virus transformed
Descrição de linhagem celular
Derived from BALB/3T3 clone A31 (Sigma Catalogue number. 86110401) by infection with M-MSV. A M-MSV non-producer, but addition of MuLV permits rescue of the MSV genome. Cells produce tumours in suitable hosts; lack contact inhibition in vitro cultures; morphologically identical to virus releasing lines.
Aplicação
Transformation and virus studies: M-MSV, MuLV
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)