Documentos Principais
Nthy-ts1
90011610, human thyroid, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Nthy-ts1, 90011610
fonte biológica
human thyroid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human thyroid follicular mutant epithelial
Descrição de linhagem celular
Normal primary cultures of human thyroid follicular cells were transfected with a plasmid containing the SV40 early region large T encoding gene from mutant tsA58. Tight temperature dependence for growth is observed: Nthy-ts1 cells grow at 33°C, but not at the restrictive temperature of 40.5°C. This SV40 mutant allows the study of oncogene action free of any interfering effects of SV40 large T antigen.
Aplicação
Transfection, mutation and virus studies: SV40
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 33°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)