Documentos
SCC-9
89062003, human mouth, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
SCC-9, 89062003
fonte biológica
human mouth
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human squamous carcinoma of the tongue
Descrição de linhagem celular
25 year old male. Growth is enhanced by use of a feeder layer of X-irradiated STO cells.
Meio de cultura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 0.5mM sodium pyruvate.
Rotina de subcultura
Split confluent cultures 1:3 to 1:6 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.