Documentos Principais
HL60 M4
88120804, human blood, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
HL60 M4, 88120804
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 88120804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120804-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Modal no. 45
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrição de linhagem celular
HL60 induced to mature into neutrophils with 1.75% DMSO after treating with SV40. Fails to express SV40 specific T Ag suggesting that HL60 M4 represents expansion of sub-clones of HL60 with inherent restricted capacity for neutrophil differentiation.
Aplicação
Differentiation studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Do not allow the culture medium to become acidic or the cells will differentiate; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)