Documentos Principais
C7
Reactivity: Anti-LDL Receptors, human & bovine, 88090802, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 88090802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88090802-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0-Ag14
Reatividade
Anti-LDL Receptors, human & bovine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0-Ag 14 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody binds to low density lipoprotein (LDL) receptors from bovine and human tissue. It does not react with receptors from the mouse, rat, Chinese hamster, rabbit or dog.
Imunogênio
Partially purified LDL receptor from bovine adrenal cortex
Aplicação
Study of hyper choloesterolaemia
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)