Documentos Principais
CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
CRI-D2, 88031605
fonte biológica
rat pancreas
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Insulin and glucagon
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat NEDH islet tumour
Descrição de linhagem celular
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
Perfil do DNA
Not specified
Meio de cultura
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Passage every 3-4 days.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.