Documentos Principais
COLO 320DM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061205, human colon, Round & Refractile
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 87061205-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061205-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Hyperdiploid, modal no. 53
morfologia
Round & Refractile
produtos
Serotonin, epinephrine, NPP, Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and PTH
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Isolated from a moderately undifferentiated adenocarcinoma from the sigmoid colon of a 55 year old Caucasian female. The cells have double minute (DM) chromosomes.
Aplicação
Hormone studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. may semi-adhere to culture flask.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)