Documentos Principais
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line
87032503, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line, from mouse unknown/unspecified, 87032503
fonte biológica
mouse unknown/unspecified
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 40
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse carcinoma
Descrição de linhagem celular
Established from the explant of a 7 day old tumour from the parental Ehrlich-Lettre Ascites carcinoma. Prior to development, strain E was subjected to a schedule of seven mouse passages and six in vitro passages over a period of 17 months. The cells exhibit an unusually high mean chromosome number and possess the marker chromosomes present in the parental Ehrlich tumour. This cell line may be of use in comparative testing of anti-tumour agents in vivo and in vitro.
Aplicação
Anti-tumour test and tumourigenicity studies
Meio de cultura
NCTC 135 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Media change 3 times a week.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)