Documentos Principais
FR
87020503, rat skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
FR, 87020503
fonte biológica
rat skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Sprague-Dawley skin
Descrição de linhagem celular
Established from a skin biopsy of a foetal (18 day gestation) germ-free Sprague-Dawley rat. The cells can be propagated for at least 30 passages.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)